Få mere at vide
LP-533401, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493496
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493496 25 mg -
16486868 10 mg -
16469407 5 mg -
16461559 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493496 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15849
MedChemExpress LP-533401 is a Tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
LP-533401 is a Tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LP-533401
CAS 945976-43-2
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H22F4N4O3
Mængde 25 mg
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(OC(C3=CC=C(C4=CC=CC(F)=C4)C=C3)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 526.48
Formel vægt 526.48
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation