Få mere at vide
LP-533401 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
LP-533401 hydrochloride is a tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LP-533401 hydrochloride |
| CAS | 1040526-12-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H23ClF4N4O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (44.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(OC(C3=CC=C(C4=CC=CC(F)=C4)C=C3)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 562.94 |
| Formel vægt | 562.94 |
| Vis mere |