Få mere at vide
Eppendorf™ Nederste del til forskning 3 neo enkeltkanals pipetter
Artikelnummer. 30689667 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 μl
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
2 ml
5 ml
10 ml
Farve:
Lysegrå
Mørkegrå
Turkis
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve
30689667 5 ml -
30689640 2,5 μl Mørkegrå
30689733 10 μl -
30689633 20 μl Lysegrå
30689671 20 μl -
30689727 100 μl -
30689723 200 μl -
30689731 300 μl -
30689685 1000 μl -
30689657 2 ml -
30689691 10 ml Turkis
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30689667 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3102634009
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne originale Eppendorf reservedel er designet til at erstatte hele den nederste del, inklusive stempelkeglen
  • Eppendorf spare part is designed to replace the entire lower part including the piston cone, of Eppendorf Research™
  • 3 neo pipettes, which is housed inside the ejector sleeve
  • Available in various color code and Volume capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipettes
Materiale Thermoplastic
Type Pipette Lower Part
Volumen (metrisk) 5 ml
Til brug med (udstyr) Pipette Tips
Mængde 1 Pk.