Få mere at vide
Gibco™ Low Serum Growth Supplement (LSGS)
Artikelnummer. 10616973 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10616973 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10616973 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. S00310
 Begrænset vare
På lager
Low Serum Growth Supplement (LSGS)
Low Serum Growth Supplement (LSGS) er en steril, koncentreret (50X) opløsning beregnet til brug som én komponent i et komplet kulturmiljø til vækst af humane dermale fibroblaster og endotelceller afledt af store kar. LSGS er beregnet til brug med Medium 106 (fibroblaster) eller Medium 200 (endotelceller). LSGS indeholder: føtalt bovint serum, basisk fibroblast vækstfaktor, heparin, hydrocortison og epidermal vækstfaktor. Når en 500 ml flaske med medium suppleres med LSGS eller komponenterne i LSGS Kit, er de endelige koncentrationer af komponenterne i det supplerede medium:
  • føtalt bovint serum, 2% v/v
  • hydrocortison (1 μg/ml)
  • human epidermal vækstfaktor, 10 ng/ml
  • basisk fibroblast vækstfaktor, 3 ng/ml
  • heparin, 10 μg/ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 °C).
    Celletype Epitelceller (stort kar), fibroblastceller (dermalt)
    Koncentration 50 X
    Produkttype Væksttilskud
    Sterilitet Steril
    Produktlinje Kaskadebiologika
    Mængde 10 ml
    Forsendelsestilstand Tøris
    Arter ADN