Få mere at vide
Gibco™ Low Serum Growth Supplement Kit (LSGS Kit)
Artikelnummer. 10174633
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10174633 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10174633 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. S003K
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Low Serum Growth Supplement Kit (LSGS Kit)
LSGS-sættet indeholder, i separate hætteglas, alle komponenterne i komplet LSGS (S-003-10): føtalt bovint serum, hydrocortison, human epidermal vækstfaktor og basisk fibroblast vækstfaktor/heparin (stabiliseret med BSA). Et hætteglas med gentamycin/amphotericin opløsning (GA) er også inkluderet. Brug af GA er valgfri. Når en 500 ml flaske med medium suppleres med LSGS eller komponenterne i LSGS Kit, er de endelige koncentrationer af komponenterne i det supplerede medium:
  • føtalt bovint serum, 2% v/v
  • hydrocortison (1 μg/ml)
  • human epidermal vækstfaktor, 10 ng/ml
  • basisk fibroblast vækstfaktor, 3 ng/ml
  • heparin, 10 μg/ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring minus 20 grader C
    Celletype Epitelceller (stort kar), fibroblastceller (dermalt)
    Produkttype Væksttilskud
    Sterilitet Steril
    Produktlinje Cascade Biologics
    Mængde 1 sæt
    Forsendelsestilstand Tøris
    Arter ADN