Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lav form Zirconium digel
Artikelnummer. 15403585
15 mL, 33mm, 23mm, Hver
Kapacitet (metrisk):
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
33mm
45mm
46mm
47mm
51mm
59mm
82mm
102mm
Højde (metrisk):
23mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
66mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15403585
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035884.KT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Oversigt Low Form
Materiale Zirconium
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 33mm
Højde (metrisk) 23mm
Produkttype Zirconium Crucible
Diameter (metrisk) base 25mm
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Lav form Zirconium digel >