Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Zirkonium digler
Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
40 ml
45 ml
Højde (metrisk):
25 mm
38 mm
39 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til de fleste fusioner udført i fuld varme, hvilket resulterer i lidt eller ingen angreb eller oxidation af digelen uanset materiale eller fluxblanding.
- Modstandsdygtig over for smelter af alkali (Na, K, Li) carbonater, hydroxider, peroxider, borater, nitrater, chlorider og nogle fluorider eller kombinationer deraf.
- Fuldstændig resistent over for de fleste opløsningsmidler i alle koncentrationer undtagen flussyre.
- Tilbyder virtuel eliminering af prøvekontamination.
- Modstandsdygtighed over for smeltet natriumperoxid.
- Legeres ikke med lettere reducerbare metaller.
- I modsætning til platin er ingen udglatning og omformning nødvendig.
- Har ikke de højomkostningsinvesteringer og sikkerhedsproblemer med platin.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Zirkonium |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 450 °C til 500 °C |
| Mængde | 1 stk. |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30 mm |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Produkttype | Digel |