Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lavform nikkeldigel Artikelnummer.: 15463605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.41 DKK
    398.42 DKK / Hver
    Spare 1.99 DKK
    0.50% Off
Thermo Scientific Chemicals Lavform nikkeldigel
Artikelnummer. 15463605
55 mL, 46mm, 35mm, Hver
Kapacitet (metrisk):
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
100 mL
250 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
33mm
36mm
45mm
46mm
47mm
59mm
82mm
Højde (metrisk):
23mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15463605
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035969.KT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.41 DKK
    398.42 DKK / Hver
    Spare 1.99 DKK
    0.50% Off
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lav Form
Materiale Nikkel
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 46mm
Højde (metrisk) 35mm
Produkttype Nikkel digel
Diameter (metrisk) base 38mm
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Lavform nikkeldigel >