Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lige væg nikkeldigel
Artikelnummer. 15416155
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
Udvendig: 101 mm
Udvendig: 21 mm
Udvendig: 27 mm
Udvendig: 33 mm
Udvendig: 45 mm
Udvendig: 46 mm
Udvendig: 47 mm
Udvendig: 51 mm
Udvendig: 59 mm
Udvendig: 82 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15416155
Brand: Thermo Scientific Chemicals 036071.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lige væg
Materiale Nikkel
Kapacitet (metrisk) 55 ml
Diameter (metrisk) Udvendig Udvendig: 47 mm
Højde (metrisk) 59mm
Produkttype Nikkel digel