Få mere at vide
BRAND™ Soda lime glas kulturrør med skruelåg
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
160 mm
180 mm
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fremstillet af soda lime glas.
- Inkluderer polypropylen skruelåg med hvid elastomertætning og GL gevind.
- Autoklaverbar (121 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Mængde | 100/Pk. |
| Trådstørrelse | GL 14 |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Lukketype | Skruelåg |
| Produkttype | Reagensglas til dyrkning |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Soda lime glas kulturrør med skruelåg >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion