Få mere at vide
BRAND™ Soda lime glas kulturrør med skruelåg
Artikelnummer. 10742512 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
160 mm
180 mm
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Trådstørrelse Pakningsstørrelse
10742512 100 mm GL 18 Pakke med 100
10372941 100 mm GL 14 Pakke med 100
10199640 160 mm GL 18 Pakke med 100
10313091 180 mm GL 18 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10742512 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 113935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 DKK
    535.60 DKK / Pakke med 100
    Spare 54.40 DKK
    9% Slukket
På lager
Fremstillet af soda lime glas. BRAND™ Soda lime glaskulturrør med skruelåg inkluderer et polypropylen skruelåg med hvid elastomertætning og GL gevind. Autoklaverbar ved 121 °C.
  • Fremstillet af soda lime glas.
  • Inkluderer polypropylen skruelåg med hvid elastomertætning og GL gevind.
  • Autoklaverbar (121 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsmateriale Polypropylen
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Mængde 100/Pk.
Trådstørrelse GL 18
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Reagensglas til dyrkning