Få mere at vide
Kartell™ Lav form bæger med blå gradueringer
Måler nøjagtigt volumenet af en væske. Kartell™ Low Form bæger med blå gradueringer bruger vandrette markerede linjer til at hjælpe med at måle forskellige volumener af en væske.
Brand: Kartell™ 0172600
Beskrivelse
Måler nøjagtigt volumenet af en væske. Kartell™ Low Form bæger med blå gradueringer bruger vandrette markerede linjer til at hjælpe med at måle forskellige volumener af en væske.
- God kemisk resistens
- Permanente blå gradueringer støbt til bæger
- Kan modstå temperaturer op til 170 °C i korte perioder
- Velegnet til applikationer med fødevarer
Tekniske data
Krystalklar | |
2000 mL | |
50mL | |
Autoklaverbar | |
Ja |
133mm | |
PMP | |
184mm | |
Genanvendelig | |
Permanent Graduated Scale |