missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Loteprednol Etabonate, MedChemExpress
Beskrivelse
Loteprednol etabonate (LE) is an orally active soft steroid belonging to a unique class of glucocorticoids. Loteprednol etabonate (LE) exhibits anti-inflammatory activity and has been used in optometry and ophthalmology.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Loteprednol Etabonate |
| CAS | 82034-46-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H31ClO7 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (214.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(OC(OCC)=O)C(OCCl)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.95 |
| Formel vægt | 466.95 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?