missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Losmapimod, MedChemExpress

Artikelnummer. 16443928
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16443928 10 mg
16440287 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16443928 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10402

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Losmapimod (GSK-AHAB) is a selective, potent, and orally active p38 MAPK inhibitor with pKis of 8.1 and 7.6 for p38α and p38β, respectively.

Losmapimod (GSK-AHAB) is a selective, potent, and orally active p38 MAPK inhibitor with pKis of 8.1 and 7.6 for p38α and p38β, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Losmapimod
CAS 585543-15-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H26FN3O2
Mængde 10 mg
Synonym GSK-AHAB GW856553X SB856553
Opløselighedsinformation Ethanol : 33.33 mg/mL (86.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 27.5 mg/mL (71.72 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C(C2=NC=C(C(NCC(C)(C)C)=O)C=C2)C=C(C(NC3CC3)=O)C=C1F
Molekylvægt (g/mol) 383.46
Formel vægt 383.46
Procent renhed 98.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.