missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Loperamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 18041220
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18041220 5 mg
18022720 1 g
18002220 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4694505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34552-83-5
Molekylær formel C29 H33 Cl N2 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 513.5
Synonym 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide monohydrochloride, 4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinobutyramide hydrochloride, Arret, Blox, Brek, Dissenten, Fortasec, Imodium, Imodium A-D, Imosec, Imossel, Lopemid, Lopemin, Loperamide hydrochloride, Loperazine, Loperyl, Lopodium, Maalox Antidiarrheal, NSC 696356, PJ 185, R 18553, Suprasec, Tebloc
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride
SMIL Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Loperamide Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H
Formel vægt 512.1997
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.