Få mere at vide
Loperamide Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18022720
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18022720 1 g
18002220 50 mg
18041220 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4694501G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34552-83-5
Molekylær formel C29 H33 Cl N2 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 513.5
Synonym 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide monohydrochloride, 4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinobutyramide hydrochloride, Arret, Blox, Brek, Dissenten, Fortasec, Imodium, Imodium A-D, Imosec, Imossel, Lopemid, Lopemin, Loperamide hydrochloride, Loperazine, Loperyl, Lopodium, Maalox Antidiarrheal, NSC 696356, PJ 185, R 18553, Suprasec, Tebloc
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride
SMIL Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loperamide Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H
Formel vægt 512.1997
Procent renhed >95%