Få mere at vide
Loperamide hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001135
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30001135 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30001135 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 0840/1G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Peripherally acting μ agonist; Ca2+ channel blocker
High affinity μ-opioid receptor agonist with peripheral selectivity (Ki values are 2, 48 and 1156 nM for μ-, δ- and κ-opioid receptors respectively). Antidiarrhoeal and antihyperalgesic agent. Also a Ca2+ channel blocker; at low micromolar concentrations it blocks broad spectrum neuronal HVA Ca2+ channels and at higher concentrations it reduces Ca2+ flux through NMDA receptor operated channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loperamide hydrochloride
CAS 34552-83-5
Molekylær formel C29H34Cl2N2O2
Mængde 1 g
Synonym loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec
InChI nøgle PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 513.503
PubChem CID 71420
ChEBI CHEBI:6533
Formel vægt 513.51
Procent renhed >99%