missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lomerizine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30137753
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137753 250 mg
30133933 500 mg
30005598 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137753 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL469430250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 101477-54-7
Molekylær formel C27 H30 F2 N2 O3 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 541.46
Synonym Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, hydrochloride (1:2) (ACI), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), KB 2796, Lomerizine dihydrochloride, Lomerizine hydrochloride, 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine hydrochloride (1:2)
IUPAC navn 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4)c(OC)c1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lomerizine, Dihydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C27H30F2N2O3.2ClH/c1-32-24-13-8-21(26(33-2)27(24)34-3)18-30-14-16-31(17-15-30)25(19-4-9-22(28)10-5-19)20-6-11-23(29)12-7-20;;/h4-13,25H,14-18H2,1-3H3;2*1H
Formel vægt 540.1758
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.