missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lomerizine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lomerizine, Dihydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30F2N2O3.2ClH/c1-32-24-13-8-21(26(33-2)27(24)34-3)18-30-14-16-31(17-15-30)25(19-4-9-22(28)10-5-19)20-6-11-23(29)12-7-20;;/h4-13,25H,14-18H2,1-3H3;2*1H |
| Formel vægt | 540.1758 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?