Få mere at vide
Lomerizine dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444477
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16444477 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16444477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0768A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Lomerizine dihydrochloride is an antagonist of L- and T-type voltagegated calcium channels.
Lomerizine dihydrochloride is an antagonist of L- and T-type voltagegated calcium channels.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lomerizine dihydrochloride
CAS 101477-54-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H32Cl2F2N2O3
Mængde 50 mg
Synonym KB-2796
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (230.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC=C(CN2CCN(C(C3=CC=C(F)C=C3)C4=CC=C(F)C=C4)CC2)C(OC)=C1OC.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 541.46
Formel vægt 541.46
Procent renhed 99.82%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration