Få mere at vide
Lofexidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16434537
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16434537 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16434537 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1052A
MedChemExpress Lofexidine is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Lofexidine is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lofexidine
CAS 31036-80-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12Cl2N2O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (241.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C1=NCCN1)OC2=C(Cl)C=CC=C2Cl
Molekylvægt (g/mol) 259.13
Formel vægt 259.13
Procent renhed 98.38%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation