Få mere at vide
Lofexidine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424537
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16424537 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16424537 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1052
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Lofexidine (hydrochloride) is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Lofexidine (hydrochloride) is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lofexidine hydrochloride
CAS 21498-08-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H13Cl3N2O
Mængde 50 mg
Synonym Baq-168 MDL-14042
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (338.31 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (338.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C1=NCCN1)OC2=C(Cl)C=CC=C2Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 295.59
Formel vægt 295.59
Procent renhed 98.36%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism