missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lofexidine-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lofexidine-d4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2/c1-7(11-14-5-6-15-11)10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15)/i5D2,6D2 |
| Formel vægt | 246.0629 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?