CAS RN 1206845-57-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Lofexidine-d4 Hydrochloride, TRC
CAS: 1206845-57-9 Molekylær formel: C11 2H4 H8 Cl2 N2 Molekylvægt (g/mol): 247.16 Synonym: Lofexidine-d4 IUPAC navn: 4,4,5,5-tetradeuterio-2-[1-(2,6-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole SMIL: [2H]C1([2H])NC(=NC1([2H])[2H])C(C)c2c(Cl)cccc2Cl