Få mere at vide
Lodenafil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495088
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495088 10 mg 10mg
16451327 50 mg -
16427817 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495088 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY123210
MedChemExpress Lodenafil is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor for the treatment of erectile dysfunction (ED).
Lodenafil is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor for the treatment of erectile dysfunction (ED).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lodenafil
CAS 139755-85-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H32N6O5S
Mængde 10 mg
Synonym Hydroxyhomosildenafil
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (495.44 mM)
SMIL O=C1C2=C(NC(C3=CC(S(=O)(N4CCN(CC4)CCO)=O)=CC=C3OCC)=N1)C(CCC)=NN2C
Molekylvægt (g/mol) 504.6
Formel vægt 504.6
Procent renhed 99.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation