Få mere at vide
Lodenafil Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lodenafil Carbonate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C47H62N12O11S2/c1-7-11-35-39-41(54(5)52-35)45(60)50-43(48-39)33-29-31(13-15-37(33)67-9-3)71(63,64)58-21-17-56(18-22-58)25-27-69-47(62)70-28-26-57-19-23-59(24-20-57)72(65,66)32-14-16-38(68-10-4)34(30-32)44-49-40-36(12-8-2)53-55(6)42(40)46(61)51-44/h13-16,29-30H,7-12,17-28H2,1-6H3,(H,48,50,60)(H,49,51,61) |
| Formel vægt | 1034.4102 |
| Procent renhed | >95% |