Få mere at vide
Lobeline sulfate, 99%
Artikelnummer. p-7023600
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17326.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 134-64-5 | C44H56N2O8S | 773.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-64-5
Molekylær formel C44H56N2O8S
Molekylvægt (g/mol) 773.00
MDL nummer MFCD00135592
InChI nøgle GRZMOSSVIPFGFF-GNJLJDPWSA-N
Synonym lobeline sulfate, bantron, lobelin sulfate, lobeline sulphate, unii-4cj480v2hp, lobeline, sulfate 2:1 salt, ethanone, 2-6-2-hydroxy-2-phenylethyl-1-methyl-2-piperidinyl-1-phenyl-, 2theta-2alpha,6alpha s-, sulfate 2:1 salt, bis--lobeline ; sulfuric acid, smokeless tn, 2-6-2-hydroxy-2-phenylethyl-1-methylpiperidin-2-yl-1-phenylethanone sulfate
PubChem CID 120636
IUPAC navn 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]-1-methylpiperidin-2-yl]-1-phenylethanone;sulfuric acid
SMIL OS(O)(=O)=O.CN1[C@H](C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)CCC[C@@H]1CC(=O)C1=CC=CC=C1.CN1[C@H](C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)CCC[C@@H]1CC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lobeline sulfate
Mængde 1 g
FN nummer UN1544
Formel vægt 773.01
Procent renhed 99%