Få mere at vide
LJH685, MedChemExpress
Beskrivelse
LJH685 is a potent, ATP-competitive and selective RSK inhibitor, inhibits RSK1, 2, and 3 biochemical activities with IC50s of 6, 5, 4 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LJH685 |
| CAS | 1627710-50-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H21F2N3O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (81.28 mM) |
| SMIL | OC1=C(F)C=C(C2=C(C3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)C=CN=C2)C=C1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.42 |
| Formel vægt | 381.42 |
| Vis mere |