Få mere at vide
Litronesib Racemate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458797
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458797 5 mg
16440226 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458797 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14846A
MedChemExpress Litronesib Racemate (LY2523355 Racemate) is the racemate of litronesib. Litronesib is a selective, allosteric inhibitor of kinesin Eg5.
Litronesib Racemate (LY2523355 Racemate) is the racemate of litronesib. Litronesib is a selective, allosteric inhibitor of kinesin Eg5.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Litronesib Racemate
CAS 546111-97-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H37N5O4S2
Mængde 5 mg
Synonym LY2523355 Racemate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (195.43 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)(C)C(N1C(C2=CC=CC=C2)(CNS(CCNCC)(=O)=O)SC(NC(C(C)(C)C)=O)=N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 511.7
Formel vægt 511.7
Procent renhed 99.2%
Grad Research
Fysisk form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.