Få mere at vide
Litronesib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16466566 100 mg -
16448797 5 mg -
16442337 50 mg 50mg
16416208 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16466566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14846
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Litronesib (LY2523355) is a selective mitosis-specific kinesin Eg5 inhibitor, with antitumor activity.
Litronesib (LY2523355) is a selective mitosis-specific kinesin Eg5 inhibitor, with antitumor activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Litronesib
CAS 910634-41-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H37N5O4S2
Mængde 100 mg
Synonym LY2523355
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (97.71 mM)
SMIL CC(C)(C)C(N1[C@@](C2=CC=CC=C2)(CNS(CCNCC)(=O)=O)SC(NC(C(C)(C)C)=O)=N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 511.7
Formel vægt 511.7
Procent renhed 99.48%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease