Få mere at vide
Lithocholsyre, 95 %
Artikelnummer. 10571091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10571091 5 g Glasflaske 5g
10511354 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10571091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229090050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00 DKK
    299.65 DKK / 5g
    Spare 57.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Lithocholsyre, CAS # 434-13-9, en bakteriel metabolit, er en oligo (ethylenglycol) og en sekundær galdesyre. | CAS: 434-13-9 | C24H40O3 | 376,581 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Lithocholsyre er en monohydroxysyre og en sekundær galdesyre
Applikationer
  • Lithocholsyre kan bruges i undersøgelser, der vurderer kolestase
  • Det kan bruges til at studere hepatisk fosfolipidregulering og homeostase af galdesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 434-13-9
Molekylær formel C24H40O3
Molekylvægt (g/mol) 376.581
MDL nummer MFCD00003682
InChI nøgle SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
Synonym lithocholic acid, lithocolic acid, lithocholate, 3alpha-hydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha-hydroxy-5beta-cholan-24-oic acid, 3-hydroxycholan-24-oic acid, 3alpha-hydroxycholanic acid, 3-alpha-hydroxycholanic acid, 5beta-cholanic acid-3alpha-ol, 3alpha-hydroxy-5beta-cholanoic acid
PubChem CID 9903
ChEBI CHEBI:16325
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopentaylsyre-1H-cyclopentaylsyre-1H-cyclopentaylsyre
SMIL CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithocholic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 182 °C til 188 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 10, IV, 785
Merck Index 15, 5601
Specifik rotationstilstand +34.00 (20.00 °C c=1.5,C2H5OH)
Specifik rotation På tør basis: 32° til +36° (20 °C, 589 nm) (c=1,5, C2H5OH +)
Formel vægt 376.57
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Pulver