missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Lithium hexafluorophosphate, 98% Artikelnummer.: 11347217
compliance-icons compliance-icons compliance-icons

Lithium hexafluorophosphate, 98%

Artikelnummer. p-4407569
1 g, 1g
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 11347217

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011529.03

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Used As An Electrolyte in Li-Ion Batteries | CAS: 21324-40-3 | F6LiP | 151.904 g/mol

Lithiumsulfat bruges til at behandle bipolar lidelse. Det bruges også til ikke-destruktiv testning af ultralydstypen, fordi de er meget effektive lydgeneratorer. Det bruges også i byggesten og kemisk syntese.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Velegnet til udvikling af batterimaterialer.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21324-40-3
Molekylær formel F6LiP
Molekylvægt (g/mol) 151.904
MDL nummer MFCD00011096
InChI nøgle AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4hVis mereVis mindre
PubChem CID 23688915
IUPAC navn lithium;hexafluorphosphat
SMIL [Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lithium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 151.9
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende White powder
Tæthed 1.5
Vis mere Vis mindre

Certifikater

Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.

5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerZ17K038 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/01/2025 Artikelnummer011529.09,011529.18,011529.03
PartinummerM22F019 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/12/2024 Artikelnummer011529.09,011529.18,011529.03
PartinummerU19G020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/12/2024 Artikelnummer011529.09,011529.18,011529.03
PartinummerR11G017 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/12/2024 Artikelnummer011529.09,011529.18,011529.03
PartinummerN26H009 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/04/2024 Artikelnummer011529.09,011529.18,011529.03
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium hexafluorophosphate

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Lithium hexafluorophosphate, 98% >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.