Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium hexafluorophosphate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Dampende Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (ex Li) |
| Lineær formel | LiPF6 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: hydrolyse |
| Formel vægt | 151.91 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium hexafluorophosphate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H372-Forårsager organskader.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.