Få mere at vide
Lithium hexafluoroarsenate(V), 99%
Artikelnummer. 11367217
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367217 10 g 10g
11357217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011530.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 29935-35-1 | AsF6Li | 195.85 g/mol
Lithiumhexafluorarsenat(V) er et potentielt batterielektrolytmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29935-35-1
Molekylær formel AsF6Li
Molekylvægt (g/mol) 195.85
MDL nummer MFCD00011076
InChI nøgle YYPUQABLGAAHDV-UHFFFAOYSA-H
Synonym lithium hexafluoroarsenate, lithium hexafluoroarsenate v, lithium hexafluoroarsoranuide, lithium hexakis fluoranyl arsenic 1-, lithotab hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, lithium 1+ hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 9837036
SMIL [Li+].[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[As+5]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium hexafluoroarsenate(V)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN1557
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn lithium;hexafluorarsen(1-)
Formel vægt 195.85
Procent renhed 99%
Følsomhed Hygroscopic