accessibility menu, dialog, popup

UserName

LiFFFFFFAs

CAS RN 29935-35-1

IUPAC Navn: λ⁵-arsenic(5+) lithium(1+) hexafluoride
Synonymer: λ⁵-arsenic(5+) lithium(1+) hexafluoride
Molekylvægt (g/mol): 195.85
Molekylformel: AsF6Li
InChi Key: YYPUQABLGAAHDV-UHFFFAOYSA-H
SMILES: [Li+].[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[As+5]

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater