Få mere at vide
Lithiumcarbonat, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10045903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10045903 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10741281 500 g Plastflaske 500g
13478438 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10045903 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197780025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-13-2
Molekylær formel CLi2O3
Molekylvægt (g/mol) 73.89
MDL nummer MFCD00011084
InChI nøgle XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium carbonate
Smeltepunkt 720.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Fine Granulated Powder
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Merck Index 15,5583
Opløselighedsinformation Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,practically insoluble in alcohol
IUPAC navn dilithium;carbonat
Formel vægt 73.88
Procent renhed 99%
Grad Ren
Tab ved tørring 0.4% max. (200°C)
Emballage Plast tromle
Tæthed 2.11
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.