Få mere at vide
Lithium arsenate, 99%
Artikelnummer. 11318118
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318118 25 g 25g
11308118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11318118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039350.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13478-14-3 | AsLi3O4 | 159.738 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13478-14-3
Molekylær formel AsLi3O4
Molekylvægt (g/mol) 159.738
MDL nummer MFCD00053998
InChI nøgle VKJKOXNPYVUXNC-UHFFFAOYSA-K
Synonym lithium arsenate, trilithium arsenate, trilithium arsorate, arsenic acid h3aso4 , trilithium salt, acmc-20akn0, aso4.3li, arsenic acid h3aso4 , lithium salt 1:3, trilithium 1+ ion arsenate, arsenic acid h3aso4 ,lithium salt 1:3
PubChem CID 166828
IUPAC navn trilithium;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsan
SMIL [Li+].[Li+].[Li+].[O-][As](=O)([O-])[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium arsenate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN1557
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acetic acid; Insoluble in water
Formel vægt 159.74
Procent renhed 99%
Tæthed 3.07 g/mL