CAS RN 13478-14-3
IUPAC Navn:
trilithium(1+) arsorate
Synonymer:
trilithium(1+) arsenate
Molekylvægt (g/mol):
159.74
Molekylformel:
AsLi3O4
InChi Key:
VKJKOXNPYVUXNC-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Li+].[Li+].[Li+].[O-][As]([O-])([O-])=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
Lithium arsenate, 99%
CAS: 13478-14-3 Molekylær formel: AsLi3O4 Molekylvægt (g/mol): 159.738 MDL nummer: MFCD00053998 InChI nøgle: VKJKOXNPYVUXNC-UHFFFAOYSA-K Synonym: lithium arsenate,trilithium arsenate,trilithium arsorate,arsenic acid h3aso4 , trilithium salt,acmc-20akn0,aso4.3li,arsenic acid h3aso4 , lithium salt 1:3,trilithium 1+ ion arsenate,arsenic acid h3aso4 ,lithium salt 1:3 PubChem CID: 166828 IUPAC navn: trilithium;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsan SMIL: [Li+].[Li+].[Li+].[O-][As](=O)([O-])[O-]