Få mere at vide
Agilent BioTek Liquid Handling Control Software
Shop alle Agilent BioTek produkter
Inkluderer:
E-levering, 5 installationslicenser
E-levering, 5 installationslicenser, 21CFR Part 11 Overholdelse
Beskrivelse
- LHC software gør det nemt at programmere, selv de mest komplekse protokoller med valgfri implementering
- Protokoller kan køres direkte fra computeren eller downloades til instrumentet for bekvem genkaldelse og betjening ombord
- Fuld instrumentkontrol
- Til brug med 405 TS skive, 405 LS skive, ELx405 Vælg Deep Well Washer, 50 TS Washer, MultiFlo Dispenser, MultiFlo FX dispenser, EL406 Washer Dispenser, 406 FX Washer Dispenser
- Batchbehandling med tilsluttet BioStack Mikropladestabler eller BioSpa 8 Automatiseret inkubator
- Sømløs robotintegration til kommercielt tilgængelige robotsystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | E-levering, 5 installationslicenser, 21CFR Part 11 Overholdelse |
| Til brug med (udstyr) | Agilent BioTek Mikropladeskiver, dispensere og væskehåndteringssystemer |
| Type | Liquid Handling Control Software |