Få mere at vide
Agilent BioTek Liquid Handling Control Software
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200007355 Shop alle Agilent BioTek produkter
Inkluderer:
E-levering, 5 installationslicenser
E-levering, 5 installationslicenser, 21CFR Part 11 Overholdelse
Artikelnummer. 17844667
Brand: Agilent BioTek LHC3
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Liquid Handling Control Software giver en kraftfuld, men fleksibel grænseflade til brug med vaskemaskiner, dispensere og kombinerede væskehåndteringssystemer.
  • LHC software gør det nemt at programmere, selv de mest komplekse protokoller med valgfri implementering
  • Protokoller kan køres direkte fra computeren eller downloades til instrumentet for bekvem genkaldelse og betjening ombord
  • Fuld instrumentkontrol
  • Til brug med 405 TS skive, 405 LS skive, ELx405 Vælg Deep Well Washer, 50 TS Washer, MultiFlo Dispenser, MultiFlo FX dispenser, EL406 Washer Dispenser, 406 FX Washer Dispenser
  • Batchbehandling med tilsluttet BioStack Mikropladestabler eller BioSpa 8 Automatiseret inkubator
  • Sømløs robotintegration til kommercielt tilgængelige robotsystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer E-levering, 5 installationslicenser
Til brug med (udstyr) Agilent BioTek Mikropladeskiver, dispensere og væskehåndteringssystemer
Type Liquid Handling Control Software