Få mere at vide
Liothyronine, MedChemExpress
Beschreibung
Liothyronine is an active form of thyroid hormone. Liothyronine is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Liothyronine |
| CAS | 6893-02-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H12I3NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Triiodothyronine 3,3',5-Triiodo-L-thyronine T3 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (76.81 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : 16.67 mg/mL (25.61 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 11 with NaOH and heat to 60°C) |
| SMIL | OC1=C(I)C=C(OC2=C(I)C=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C2I)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 650.97 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?