Få mere at vide
Linuron, TRC
Artikelnummer. 30136204
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136204 1 g
17918039 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4685001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 330-55-2
Molekylær formel C9 H10 Cl2 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 249.09
Synonym Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N-methoxy-N-methyl-, Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methyl- (6CI,7CI,8CI), N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methoxy-N-methylurea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methoxy-3-methylurea, 1-Methoxy-1-methyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl-1-methoxyurea, 3-(3',4'-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, Afalon, Afalon Dys. 450SC, Afalon inuron, Alfalon, Alfalone, Aphalon, Cephalon, Du Pont 326, Du Pont Herbicide 326, Galolin Mono, Herbicide 326, Linex, Linex (herbicide), Linurex, Linuron, Liron, Lorex, Lorox, Methoxydiuron, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-methoxy-N'-methylurea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-methyl-N'-methoxyurea, Sarclex, Sinuron
IUPAC navn 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
SMIL CON(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linuron
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10Cl2N2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
Formel vægt 248.0119