Få mere at vide
Lintopride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16462378 5 mg -
16460179 10 mg 10mg
16450696 20 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16462378 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00121
MedChemExpress Lintopride is a 5HT4 antagonist with moderate 5HT3 antagonist properties.
Lintopride is a 5HT4 antagonist with moderate 5HT3 antagonist properties.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lintopride
CAS 107429-63-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H19ClN4O2
Mængde 5 mg
SMIL O=C(NCC1=NCCN1CC)C2=CC(Cl)=C(N)C=C2OC
Molekylvægt (g/mol) 310.78
Formel vægt 310.78
Procent renhed 96.38%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation