missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Linrodostat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476137
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476137 5 mg -
16469936 50 mg -
16413418 10 mg 10mg
16412766 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476137 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101560

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Linrodostat (BMS-986205) is a selective and irreversible indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 value of 1.1 nM in IDO1-HEK293 cells. Linrodostat is well tolerated with potent pharmacodynamic activity in advanced cancers.

Linrodostat (BMS-986205) is a selective and irreversible indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 value of 1.1 nM in IDO1-HEK293 cells. Linrodostat is well tolerated with potent pharmacodynamic activity in advanced cancers.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Linrodostat
CAS 1923833-60-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H24ClFN2O
Mængde 5 mg
Synonym BMS-986205 ONO-7701
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (121.68 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1)[C@H](C)[C@@](CC2)([H])CC[C@H]2C3=CC=NC4=C3C=C(F)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 410.91
Formel vægt 410.91
Procent renhed 98.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.