Få mere at vide
Linperlisib, MedChemExpress
Beskrivelse
Linperlisib (YY-20394) is a potent, orally bioavailable and selective inhibitor of PI3Kδ extracted from patent WO 2015055071 A1, compound 10
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linperlisib |
| CAS | 1702816-75-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H37FN6O5S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | YY-20394 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (169.87 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CS(=O)(NC1=CC(C2=C3C=C(F)C=C(CN4CCC(C(C)(O)C)CC4)C3=NC(N5CCOCC5)=N2)=CN=C1OC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 588.69 |
| Vis mere |