Få mere at vide
linomid, Thermo Scientific Chemicals
Description
En immunmodulator med antitumoregenskaber. Hæmmer T-celle apoptose; hæmmer også angiogenese hos rotter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- En immunmodulator med antitumoregenskaber
- Hæmmer T-celle apoptose; hæmmer også angiogenese hos rotter
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Linomide |
| CAS | 84088-42-6 |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C18H16N2O3 |
| MDL nummer | MFCD00866331 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | linomide, roquinimex, roquinimexum latin, roquinimex usan:inn, ccris 7673, fcf 89, fcf-89, n-phenyl-n-methyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-quinoline-3-carboxamide, 1,2-dihydro-4-hydroxy-n,1-dimethyl-2-oxo-3-quinolinecarboxanilide, 4-hydroxy-n,1-dimethyl-2-oxo-n-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide |
| InChI nøgle | SGOOQMRIPALTEL-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CN1C2=CC=CC=C2C(=C(C1=O)C(=O)N(C)C3=CC=CC=C3)O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-N,1-dimethyl-2-oxo-N-phenylquinolin-3-carboxamid |
| Show More |