missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Linerixibat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493137
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493137 50 mg
16487098 10 mg
16467136 100 mg
16439647 5 mg
16411629 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493137 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16643

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Linerixibat (GSK2330672) is a highly potent, nonabsorbable and orally active apical sodium-dependent bile acid transporter (ASBT) inhibitor with an IC50 of 42 nM human ASBT. Linerixibat can be used as lipid-lowering agent. Linerixibat has the potential for type 2 diabetes and Primary Biliary Cholangitis treatment.

Linerixibat (GSK2330672) is a highly potent, nonabsorbable and orally active apical sodium-dependent bile acid transporter (ASBT) inhibitor with an IC50 of 42 nM human ASBT. Linerixibat can be used as lipid-lowering agent. Linerixibat has the potential for type 2 diabetes and Primary Biliary Cholangitis treatment.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Linerixibat
CAS 1345982-69-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H38N2O7S
Mængde 50 mg
Synonym GSK2330672
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (91.46 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC(NCC1=C(OC)C=C(C2=C1)[C@@H](C3=CC=CC=C3)N[C@](CC)(CCCC)CS2(=O)=O)CC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 546.68
Formel vægt 546.68
Procent renhed 99.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.