Få mere at vide
Grant Instruments™ Lineært rystebad
Giv kvalitet og design kombineret med den temperaturstabilitet og de funktioner, du har brug for i et lineært rystebad til dit laboratorium.
23705.00 DKK - 27145.00 DKK
Tekniske data
Rystende bevægelse Lineær
Temperaturområde Omgivende forhold +5 til 99 °C
Inkluderer Universal bakke, afløbshane og polycarbonat låg
Overtemperatur eller lav væskeafbrydelse Justerbar
Hastighed Op til 200 rpm
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Varmekapacitet Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Varmekapacitet Pris Antal & tilgængelighed  
15365802
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Grant Instruments™
LSB12
12 L 800 w (120/230)
23705.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Læg i indkøbskurv
15395802
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Grant Instruments™
LSB18
18 L 1050/1400 w
27145.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Giv kvalitet og design kombineret med den temperaturstabilitet og de funktioner, du har brug for i et lineært rystebad til dit laboratorium.
  • Temperaturområde omgivende +5 °C til 99 C °drift
  • Stabilitet:± 0,1 °C
  • Valg af to modeller - 12 og 18 liter
  • Universel bakke og polycarbonat-låg medfølger som standard
  • Stort udvalg af rystebakker til tilbehør
  • Aftapningshane for bekvem tømning
  • Brugerindstillelig overtemperaturalarm - giver prøvebeskyttelse
  • Nedtællingsur med hørbar alarm - for nøjagtig reaktionstid (1-999 minutter)
  • To programmerbare temperatur- og rysteforudindstillinger
Tekniske data
Tekniske data
Lineær
Universal bakke, afløbshane og polycarbonat låg
Op til 200 rpm
±0,1 °C
60/90 mm (flydende min/maks.)
120/230 V
Omgivende forhold +5 til 99 °C
Justerbar
2
±0,1 °C
120/230 V
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grant Instruments™ Lineært rystebad