Få mere at vide
Grant Instruments™ Lineært rystebad
Artikelnummer. 15395802
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
12 l
18 l
Varmekapacitet:
1050/1400 W
800 W (120/230)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Varmekapacitet Pakningsstørrelse
15395802 18 l 1050/1400 W Hver
15365802 12 l 800 W (120/230) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15395802 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. LSB18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26820.00 DKK
    25051.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 1768.21 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Giv kvalitet og design kombineret med den temperaturstabilitet og de funktioner, du har brug for i et lineært rystebad til dit laboratorium.
  • Temperaturområde omgivende +5 ºC til 99 C ºdrift
  • Stabilitet:± 0,1 ºC
  • Valg af to modeller - 12 og 18 liter
  • Universel bakke og polycarbonat-låg medfølger som standard
  • Stort udvalg af rystebakker til tilbehør
  • Aftapningshane for bekvem tømning
  • Brugerindstillelig overtemperaturalarm - giver prøvebeskyttelse
  • Nedtællingsur med hørbar alarm - for nøjagtig reaktionstid (1-999 minutter)
  • To programmerbare temperatur- og rysteforudindstillinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 18 l
Rystende bevægelse Lineær
Temperaturområde Omgivende forhold +5 til 99 °C
Varmekapacitet 1050/1400 W
Inkluderer Universal bakke, afløbshane og polycarbonat låg
Overtemperatur eller lav væskeafbrydelse Justerbar
Hastighed Op til 200 rpm
Forudindstillede temperaturer 2
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,1 °C
Dybde (metrisk) 60/90 mm (flydende min/maks.)
Elektriske krav 120/230 V
Spænding 120/230 V