Få mere at vide
Lilolidin, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15592313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15592313 5 g 5g
15582313 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15592313 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452900050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5840-01-7
Molekylær formel C11H11N
Molekylvægt (g/mol) 157.21
InChI nøgle QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lilolidine
Tab ved tørring 1% maks. (60 °C) (vakuum)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Synonym lilolidine, 5,6-dihydro-4h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 1,7-trimethyleneindole, 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 4h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 5,6-dihydro, lilolidene, 1-azatricyclo 6.3.1.0?, 1 2 dodeca-2,4,6,8 12-tetraene, g00001-watson-int, ksc917k8l
SMIL C1CC2=CC=CC3=C2N(C1)C=C3
PubChem CID 15645629
Formel vægt 157.21
Procent renhed 98%